Imprimer
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302395-1G OR302395-5G
APOSOR302395-1GEA 0 EUR
APOSOR302395-1G APOSOR302395-5G
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₈N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02734394
Numéro CAS: 89181-80-6