Imprimer
Chlorure de 2,4-dichloro-6-méthylbenzène-1-sulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30237-1G OR30237-500MG OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA 114 EUR
APOSOR30237-1G APOSOR30237-500MG APOSOR30237-5G
Chlorure de 2,4-dichloro-6-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 2,4-dichloro-6-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₅Cl₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204179
Numéro CAS: 175278-26-9
ONU: 3261
ADR: 8,II