Imprimer
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302360-1G OR302360-250MG
APOSOR302360-1GEA 375 EUR
APOSOR302360-1G APOSOR302360-250MG
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₈N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12402373
Numéro CAS: 33631-01-5