Imprimer
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-(Bromoacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
OR30230-1G OR30230-250MG
APOSOR30230-1GEA 0 EUR
APOSOR30230-1G APOSOR30230-250MG
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
Formule: C₁₆H₂₁BrO
MW: 309.25 g/mol
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178768
Numéro CAS: 132392-28-0
ONU: 3261
ADR: 8 III