Imprimer
3,5-Dibromo-2,6-diméthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR302296-5G OR302296-25G
APOSOR302296-5GEA 109 EUR
APOSOR302296-5G APOSOR302296-25G
3,5-Dibromo-2,6-diméthoxypyridine
3,5-Dibromo-2,6-diméthoxypyridine
Formule: C₇H₇Br₂NO₂
MW: 296.95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955954
Numéro CAS: 16727-44-9