Imprimer
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302276-1G OR302276-5G
APOSOR302276-1GEA 0 EUR
APOSOR302276-1G APOSOR302276-5G
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953049
Numéro CAS: 201940-08-1