4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR302184-1G
OR302184-5G
OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA
21.9
EUR
APOSOR302184-1G
APOSOR302184-5G
APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formule:
C₇H₁₂O₃ Point d'ébullition: 199,8 °C Point de fusion: –7 °C Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 85,5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16621162 Numéro CAS: 57280-22-5 EINECS: 421-750-9 |