Imprimer
1-Chloro-3-iodobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30192-100G OR30192-500G
APOSOR30192-100GEA 0 EUR
APOSOR30192-100G APOSOR30192-500G
1-Chloro-3-iodobenzène 98%
1-Chloro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
Point d'ébullition: 103…104 °C/15mmHg
Densité: 1,926 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001046
Numéro CAS: 625-99-0
EINECS: 210-920-6