Imprimer
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30190-100G OR30190-25G
APOSOR30190-100GEA 52.2 EUR
APOSOR30190-100G APOSOR30190-25G
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₃S
Point d'ébullition: 119…122 °C/0,4mmHg
Point de fusion: 39…43 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007446
Numéro CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
ONU: 3261
ADR: 8,II