Imprimer
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 84.1 EUR
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201.63 g/mol
Point de fusion: 107…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052337
Numéro CAS: 49584-26-1
ONU: 3261
ADR: 8 III