Imprimer
2-Amidinopyrimidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301376-1G OR301376-5G
APOSOR301376-1GEA 0 EUR
APOSOR301376-1G APOSOR301376-5G
2-Amidinopyrimidine hydrochloride
2-Amidinopyrimidine hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₄
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677965
Numéro CAS: 138588-40-6