Imprimer
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301365-1G OR301365-5G OR301365-10G
APOSOR301365-1GEA 23.2 EUR
APOSOR301365-1G APOSOR301365-5G APOSOR301365-10G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Formule: C₆H₁₀O₄S
Point de fusion: 190…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03102802
Numéro CAS: 64096-87-3