Imprimer
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301354-1G OR301354-5G
APOSOR301354-1GEA 55.1 EUR
APOSOR301354-1G APOSOR301354-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₀BrN
Point de fusion: 68…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544270
Numéro CAS: 114744-51-3