Imprimer
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301352-1G OR301352-5G
APOSOR301352-1GEA 0 EUR
APOSOR301352-1G APOSOR301352-5G
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Formule: C₅H₈Br₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269694
Numéro CAS: 2402-83-7