Imprimer
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301317-1G OR301317-5G
APOSOR301317-1GEA 0 EUR
APOSOR301317-1G APOSOR301317-5G
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09032944
Numéro CAS: 68755-31-7