Imprimer
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3,5-diiodopyridin-4-amine
OR301296-1G OR301296-5G
APOSOR301296-1GEA 270 EUR
APOSOR301296-1G APOSOR301296-5G
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine 95%
2-Chloro-3,5-diiodo-4-pyridinamine
Formule: C₅H₃ClI₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498707
Numéro CAS: 1171919-00-8