Imprimer
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301286-1G OR301286-250MG
APOSOR301286-1GEA 85.7 EUR
APOSOR301286-1G APOSOR301286-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035915
Numéro CAS: 165250-69-1