Imprimer
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301280-1G OR301280-5G
APOSOR301280-1GEA 0 EUR
APOSOR301280-1G APOSOR301280-5G
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457785
Numéro CAS: 849067-96-5