Imprimer
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301275-25G OR301275-5G
APOSOR301275-25GEA 0 EUR
APOSOR301275-25G APOSOR301275-5G
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659666
Numéro CAS: 55052-27-2