Imprimer
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-3-iodo-7-azaindole
OR301271-1G OR301271-5G
APOSOR301271-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301271-1G APOSOR301271-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrIN₂
MW: 322.93 g/mol
Point de fusion: 234…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779519
Numéro CAS: 757978-18-0