Imprimer
4-Nitro-7-azaindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301264-1G OR301264-5G
APOSOR301264-1GEA 78.3 EUR
APOSOR301264-1G APOSOR301264-5G
4-Nitro-7-azaindole 98%
4-Nitro-7-azaindole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163.1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778365
Numéro CAS: 83683-82-3