Imprimer
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301256-1G OR301256-250MG
APOSOR301256-1GEA 235 EUR
APOSOR301256-1G APOSOR301256-250MG
2-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234434
Numéro CAS: 92346-48-0