Imprimer
2-Amino-4-bromopyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromopyrimidin-2-amine
OR301239-1G OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA 85.7 EUR
APOSOR301239-1G APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopyrimidine
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174.00 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999168
Numéro CAS: 343926-69-2