Imprimer
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301234-10G OR301234-25G OR301234-5G
APOSOR301234-10GEA 79.9 EUR
APOSOR301234-10G APOSOR301234-25G APOSOR301234-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870058
Numéro CAS: 871836-51-0