Imprimer
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-7-azaindole
OR301214-1G OR301214-5G
APOSOR301214-1GEA 48 EUR
APOSOR301214-1G APOSOR301214-5G
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132.1600 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669524
Numéro CAS: 23612-48-8