Imprimer
2,3-Dichlorothiophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30119-100G OR30119-25G OR30119-5G
APOSOR30119-100GEA 0 EUR
APOSOR30119-100G APOSOR30119-25G APOSOR30119-5G
2,3-Dichlorothiophénol
2,3-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
Point d'ébullition: 96…98 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 54…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041420
Numéro CAS: 17231-95-7