Imprimer
6-Hydroxy-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301181-1G OR301181-250MG
APOSOR301181-1GEA 0 EUR
APOSOR301181-1G APOSOR301181-250MG
6-Hydroxy-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Hydroxy-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15071431
Numéro CAS: 1147557-97-8