Imprimer
3-Ethyl-2-iodotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-2-iodo-3-methylbenzene, 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 111 EUR
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Ethyl-2-iodotoluène
3-Ethyl-2-iodotoluène
Formule: C₉H₁₁I
Point d'ébullition: 118…120 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052855
Numéro CAS: 175277-95-9