Imprimer
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301147-1G OR301147-5G
APOSOR301147-1GEA 0 EUR
APOSOR301147-1G APOSOR301147-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01717129
Numéro CAS: 42923-77-3