Imprimer
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301142-10G OR301142-1G OR301142-5G
APOSOR301142-10GEA 0 EUR
APOSOR301142-10G APOSOR301142-1G APOSOR301142-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14636445
Numéro CAS: 3114-31-6