Imprimer
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301140-10G OR301140-1G OR301140-5G
APOSOR301140-10GEA 145 EUR
APOSOR301140-10G APOSOR301140-1G APOSOR301140-5G
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 293…298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368215
Numéro CAS: 885523-08-0