Imprimer
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301134-1G OR301134-250MG
APOSOR301134-1GEA 0 EUR
APOSOR301134-1G APOSOR301134-250MG
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Point de fusion: 394…395 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12174997
Numéro CAS: 103858-52-2