Imprimer
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formule: C8H8N2O
MW: 148.1619 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08688601
Numéro CAS: 17288-40-3
ONU: 1759
ADR: 8 III