Imprimer
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301119-1G OR301119-250MG
APOSOR301119-1GEA 37.7 EUR
APOSOR301119-1G APOSOR301119-250MG
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆ClNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669440
Numéro CAS: 321371-29-3