Imprimer
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301107-5G OR301107-100G OR301107-25G
APOSOR301107-5GEA 0 EUR
APOSOR301107-5G APOSOR301107-100G APOSOR301107-25G
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
6-Bromo-3-nitro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800413
Numéro CAS: 853908-50-6