Imprimer
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 0 EUR
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formule: C₉H₉NO
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839916
Numéro CAS: 56826-69-8