Imprimer
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301097-1G OR301097-100MG OR301097-5G
APOSOR301097-1GEA 79.9 EUR
APOSOR301097-1G APOSOR301097-100MG APOSOR301097-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅BrN₂
MW: 161.0000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656572
Numéro CAS: 361476-01-9