Imprimer
4-Bromo-3-pyridone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 325 EUR
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-pyridone 95%
4-Bromo-3-pyridone
Formule: C₅H₄BrNO
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093021
Numéro CAS: 161417-28-3