Imprimer
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301065-1G OR301065-25G OR301065-5G
APOSOR301065-1GEA 0 EUR
APOSOR301065-1G APOSOR301065-25G APOSOR301065-5G
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 229…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059281
Numéro CAS: 63200-54-4