Imprimer
3-Aminocyclohexanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301031-5G OR301031-25G
APOSOR301031-5GEA 92.8 EUR
APOSOR301031-5G APOSOR301031-25G
3-Aminocyclohexanol
3-Aminocyclohexanol
Formule: C6H13NO
Point d'ébullition: 118…122 °C/13mmHg
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03790923
Numéro CAS: 6850-39-1