Imprimer
1-(Benzyl)pyrrolidine-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301019-25G OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA 46.4 EUR
APOSOR301019-25G APOSOR301019-5G
1-(Benzyl)pyrrolidine-3-one
1-(Benzyl)pyrrolidine-3-one
Formule: C₁₁H₁₃NO
Point d'ébullition: 77…78 °C/0,01mmHg
Densité: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005342
Numéro CAS: 775-16-6
EINECS: 212-274-0