Imprimer
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300915-1G OR300915-5G
APOSOR300915-1GEA 0 EUR
APOSOR300915-1G APOSOR300915-5G
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276901
Numéro CAS: 2406-90-8