Imprimer
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 0 EUR
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
3,5-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 141…144 °C/15mmHg
Densité: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052681
Numéro CAS: 39989-43-0
ONU: 2735
ADR: 8,III