Imprimer
3-Aminobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-aminobenzoate
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 227 EUR
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
3-Aminobenzoate de méthyle
3-Aminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C/20mmHg
Point de fusion: 49…55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017102
Numéro CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5