Imprimer
5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300771-1G OR300771-250MG OR300771-5G
APOSOR300771-1GEA 154 EUR
APOSOR300771-1G APOSOR300771-250MG APOSOR300771-5G
5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
5-Amino-2-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040282
Numéro CAS: 80945-82-0