Imprimer
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR300764-1G OR300764-5G OR300764-10G
APOSOR300764-1GEA 0 EUR
APOSOR300764-1G APOSOR300764-5G APOSOR300764-10G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772796
Numéro CAS: 66047-75-4
ONU: 3261
ADR: 8,III