Imprimer
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300751-1G OR300751-250MG
APOSOR300751-1GEA 82.8 EUR
APOSOR300751-1G APOSOR300751-250MG
1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone 99%
Formule: C₇H₆ClNO
Point de fusion: 37…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697662
Numéro CAS: 60159-37-7