Imprimer
2,3,5-Trichlorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 337 EUR
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorobenzaldéhyde 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃Cl₃O
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010860
Numéro CAS: 56961-75-2
ONU: 1759
ADR: 8,II