Imprimer
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-Methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
OR300749-1G OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA 69.6 EUR
APOSOR300749-1G APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015898
Numéro CAS: 59857-86-2