Imprimer
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR300747-100G OR300747-25G
APOSOR300747-100GEA 0 EUR
APOSOR300747-100G APOSOR300747-25G
Ethyl pyrazole-3-carboxylate 99%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.14 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159643
Numéro CAS: 5932-27-4